W281107
Octyl octanoate
≥98%, FG
Sinônimo(s):
Octyl caprylate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
pb
307 °C (lit.)
pf
−18 °C (lit.)
densidade
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
coconut; oily; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-18-16(17)14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
chave InChI
DJNTZVRUYMHBTD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves