Documentos Principais
8.42141
Sigma-Aldrich
1,5-Dichloropentane
for synthesis
Sinônimo(s):
1,5-Dichloropentane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
141.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
211-053-6
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
1.5 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
p.e.
180 °C/1013 hPa
pf
-72 °C
temperatura de transição
flash point 26 °C
solubilidade
0.125 g/L
densidade
1.10 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCCCCl
InChI
1S/C5H10Cl2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
chave InChI
LBKDGROORAKTLC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.098 - 1.103
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - closed cup