238376
1-Chloropentane
99%
Sinônimo(s):
Amyl chloride, Pentyl chloride
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.412 (lit.)
p.e.
107-108 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
densidade
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
chloro
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCl
InChI
1S/C5H11Cl/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3
chave InChI
SQCZQTSHSZLZIQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?