Documentos Principais
D63809
Sigma-Aldrich
1,6-Dichlorohexane
98%
Sinônimo(s):
Hexamethylene dichloride
About This Item
Fórmula linear:
Cl(CH2)6Cl
Número CAS:
Peso molecular:
155.07
Beilstein:
773673
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.457 (lit.)
p.e.
87-90 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCCCCCl
InChI
1S/C6H12Cl2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
chave InChI
OVISMSJCKCDOPU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
165.0 - 170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73.9 - 77 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Mohsen Ghafari et al.
Journal of hazardous materials, 351, 117-123 (2018-03-12)
A novel one-step hyper-cross-linking method, using 1,2-dichloroethane (DCE) and 1,6-dichlorohexane (DCH) cross-linkers, expands the micropore volume of commercial styrenic polymers. Performance of virgin and modified polymers was evaluated by measuring hexane, toluene, and methyl-ethyl-ketone (MEK) adsorption capacity, adsorption/desorption kinetics, and
Heyan Jiang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(34), 8280-8285 (2017-03-24)
The effect of chain structure on flexibility and stability of macromolecules containing weak P-Fe metal coordination bonds is studied. Migration insertion polymerization (MIP) of FpC