Documentos Principais
D59100
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobutane
99%
Sinônimo(s):
Tetramethylene dichloride
Selecione um tamanho
250 G
R$ 474,00
1 KG
R$ 1.141,00
R$ 474,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 G
R$ 474,00
1 KG
R$ 1.141,00
About This Item
Fórmula linear:
Cl(CH2)4Cl
Número CAS:
Peso molecular:
127.01
Beilstein:
635673
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 474,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
p.e.
161-163 °C (lit.)
pf
−38 °C (lit.)
densidade
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCCCl
InChI
1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
chave InChI
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1,4-Dichlorobutane is extensively used in the synthesis of a variety of ligands, including commonly used 1,1′-(1,4-butanediyl)bis(imidazole) (bbi), to prepare coordination polymers and metal-organic frameworks (MOFs).[1][2][3] It can also be used a reagent in the synthesis of natural products such as spiro[4.5]-δ-damascone.[4]
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Structures of metal-organic networks based on flexible 1, 1?-(1, 4-butanediyl) bis (imidazole-2-phenyl) ligand.
Liu YY, et al.
CrystEngComm, 10(5), 565-572 (2008)
Four new coordination polymers of Cu (II) with 1, 1?-(1, 4-butanediyl) bis (imidazole).
Ma JF, et al.
Polyhedron, 23(4), 553-559 (2004)
Synthesis and Olfactory Properties of a 6??Silasubstituted ?Spiro [4.5]?δ?Damascone?.
Lovchik M A and Kraft P
Chemistry?A European Journal , 23(19), 4590-4596 (2017)
A porous supramolecular architecture from a copper (II) coordination polymer with a 3D four-connected 86 net.
Ma JF, et al.
Inorganic Chemistry, 42(23), 7531-7534 (2003)