Documentos Principais
8.22260
Sigma-Aldrich
Ácido succínico
for synthesis
Sinônimo(s):
Ácido butanodioico
About This Item
Fórmula linear:
HOOCCH2CH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
118.09
Beilstein:
1754069
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
203-740-4
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (acidimetric)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
470 °C
potência
2260 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
235 °C (lit.)
235 °C/1013 hPa
pf
184-186 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 206 °C
solubilidade
water: 58 g/L at 20 °C
densidade
1.56 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
940 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
chave InChI
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 184 °C
Melting range (upper value): ≤ 189 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9