S3674
Ácido succínico
BioXtra, BioRenewable, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Ácido butanodioico
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥99.0%
características do produto alternativo mais ecológico
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤0.01% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.02%
p.e.
235 °C (lit.)
pf
184-186 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.5 M, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
chave InChI
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in succinate dehydrogenase mitochondrial assay.
- as an internal standard in mass spectroscopy.
- as succinate dehydrogenase substrate in oxygraph analysis to measure respiration rates.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)