Documentos Principais
8.00295
Sigma-Aldrich
Glutaric acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Glutaric acid, Pentanedioic acid
About This Item
Fórmula linear:
HOOC(CH2)3COOH
Número CAS:
Peso molecular:
132.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
203-817-2
NACRES:
NA.22
Formulário:
powder
Ensaio:
≥99.0% (acidimetric)
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.022 hPa ( 18.5 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
Formulário
powder
p.e.
302-304 °C/1013 hPa (slow decomposition)
pf
97.5-98 °C
temperatura de transição
flash point 200 °C (DIN 51758)
densidade
1.43 g/cm3 at 15 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(=O)CCCC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C5H8O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9)
chave InChI
JFCQEDHGNNZCLN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): conforms
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1