Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
1.00682
Ácido succínico
for analysis EMSURE® ACS
Sinônimo(s):
Ácido butanodioico
About This Item
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% (acidimetric)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
470 °C
potência
2260 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.001% Nitrogen compounds (as N)
≤0.5% Water (Karl Fischer)
≤200 ppm Sulfated ash (600 °C)
≤50 ppm In water insoluble matter
≤5000 ppm Fumaric acid (HPLC)
pH
2.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
235 °C (lit.)
235 °C/1013 hPa
pf
184-186 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 206 °C
solubilidade
58 g/L
densidade
1.56 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
940 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤30 ppm
traços de cátion
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
chave InChI
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Fotólise anóxica como rota para metabólitos primários na Terra primitiva: Discute a transformação do ácido succínico no contexto de processos químicos no início da Terra, destacando seu potencial papel na química pré-biótica (Taran & Unal, 2024).
- Incorporação de zinco no líquido iônico prótico à base de imidazólio: Explora uma nova rota catalítica utilizando ácido succínico para a produção de plastificantes de éster, destacando a eficiência desse processo em aplicações industriais (Latos et al., 2024).
Ligação
Nota de análise
Identidade (IV): passa no teste
Aspecto da solução (5 %; água): passa no teste
Matéria insolúvel em água: ≤ 50 ppm
Ponto de fusão: 185,0-190,0 °C
Cloreto (Cl): ≤ 5 ppm
Fosfato (PO₄): ≤ 0,001 %
Sulfato (SO₄): ≤ 30 ppm
Metais pesados (como chumbo): ≤ 5 ppm
Fe (ferro): ≤ 5 ppm
Compostos nitrogenados (como N): ≤ 0,001%
Ácido fumárico (HPLC): ≤ 5000 ppm
Cinza sulfatada (600 °C): ≤ 200 ppm
Água (segundo o método de Karl Fischer): ≤ 0,5%
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?