Documentos
8.22185
Sigma-Aldrich
TWEEN® 40
for synthesis
Sinônimo(s):
Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
liquid
potência
>38400 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
>100 °C
temperatura de transição
flash point >149 °C
densidade
1.09 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
chave InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Hydroxyl value: 89 - 105
Saponification value: 41 - 52
Acid value: ≤ 3
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.080 - 1.095
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Informações legais
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Span® 80 for synthesis
Sigma-Aldrich
8.40123
Span® 80
TWEEN® 20 for synthesis
Sigma-Aldrich
8.22184
TWEEN® 20
Polysorbate 20 tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
44112
Polysorbate 20