Documentos Principais
8.20753
Sigma-Aldrich
Lithium hydride
for synthesis
Sinônimo(s):
Lithium hydride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HLi
Número CAS:
Peso molecular:
7.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352306
Número do índice EC:
231-484-3
Formulário
powder
potência
78 mg/kg LD50, oral (Rat)
adequação da reação
reagent type: reductant
pH
>7 (20 °C, 21 g/L in H2O)
pf
688 °C
densidade
0.78 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
290‑430 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/Li.H/q+1;-1
chave InChI
SRTHRWZAMDZJOS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (by gasvolumetry): ≥ 96.0 %
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1