1.00804
Ácido L(+)-tartárico
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Ácido L(+)-tartárico, Ácido 2,3-di-hidroxibutanodioico
About This Item
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
pressão de vapor
<5 Pa ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5-101.0% dry basis (alkalimetric)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
425 °C
Impurezas
≤10 ppm Phosphate (PO4)
≤100 ppm Sulfated ash
≤20 ppm Total sulfur (as SO4)
≤350 ppm Oxalic acid
≤5 ppm Chloride (Cl)
≤50 ppm Insoluble matter
≤50 ppm Sulfate (SO4)
perda
≤ 0.2% loss on drying, 105°C
pH
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
pf
168-170 °C
temperatura de transição
flash point 210 °C
solubilidade
water: 1390 g/L at 20 °C
densidade
1.76 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1000 kg/m3
traços de cátion
Ca: ≤20 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(=O)C(O)C(O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Misturas binárias de meloxicam e ácido L-tartárico para modulação de biodisponibilidade oral de formas de dosagem farmacêuticas.: Este estudo explora o uso de ácido L(+)-tartárico em misturas binárias para melhorar a biodisponibilidade oral do meloxicam, sugerindo possíveis aplicações no desenvolvimento de formulações farmacêuticas mais eficazes (Macasoi et al., 2024).
- Espectroscopia hiper-Raman de biomoléculas.: Esta pesquisa emprega a espectroscopia hiper-Raman, uma técnica analítica reforçada pelo ácido L(+)-tartárico para fornecer informações sobre a dinâmica estrutural das biomoléculas, mostrando sua utilidade em sistemas biológicos complexos (Marble et al., 2024).
- Novos cristais de múltiplos componentes de berberina com propriedades farmacêuticas aprimoradas.: Este estudo destaca o uso de ácido L(+)-tartárico no desenvolvimento de novos cristais multicomponentes, o que possivelmente leva a produtos farmacêuticos com maior eficácia e estabilidade (Zhang et al., 2023).
- Abordagem ecológica multicomponente one-pot mediada por DES (Deep Eutectic Solvent, solvente eutético profundo) para derivados de acridina-1,8-diona centrados em naftalimide e suas propriedades fotofísicas.: A pesquisa demonstra a síntese de compostos orgânicos complexos usando ácido L(+)-tartárico como componente de um solvente eutético profundo, destacando seu papel na química verde (Rather et al., 2022).
Ligação
Nota de análise
Teor (alcalimétrico; calculado em substância seca): 99,5%-101,0%
Identidade: passa no teste
Aspecto da solução: passa no teste
Matéria insolúvel: ≤ 50 ppm
Rotação esp. [α²0/D (20%; água; calculada em substância seca): 12,0-12,8°
Cloreto (Cl): ≤ 5 ppm
Fosfato (PO₄): ≤ 10 ppm
Sulfato (SO₄): ≤ 50 ppm
Metais pesados (como Pb): ≤ 5 ppm
Enxofre total (como SO₄): ≤ 20 ppm
Ca (cálcio): ≤ 20 ppm
Cu (cobre): ≤ 5 ppm
Fe (ferro): ≤ 5 ppm
Pb (chumbo): ≤ 5 ppm
Oxalato (C₂O₄): passa no teste
Ácido oxálico: ≤ 350 ppm
Cinza sulfatada: ≤ 100 ppm
Perda na secagem (105 °C): ≤ 0,2%
Corresponde às normas ACS, ISO, Reag. Ph. Eur.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150 °C - closed cup