Documentos
8.20239
Sigma-Aldrich
Butylbenzene
for synthesis
Sinônimo(s):
Butylbenzene, 1-Phenylbutane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14
Número CAS:
Peso molecular:
134.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
203-209-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1.33 hPa ( 23 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
410 °C
Lim. expl.
0.8-5.8 % (v/v)
pb
183 °C/1013 hPa
pf
-88 °C
temperatura de transição
flash point 58 °C
densidade
0.86 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3
chave InChI
OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.859 - 0.861
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59.0 °C - closed cup