Documentos Principais
1.12636
Supelco
Acetonitrilo
for DNA synthesis (max. 10 ppm H2O)
Sinônimo(s):
ACN, Cianeto de metila, Cianometano, Etil-nitrilo
About This Item
Fórmula linear:
CH3CN
Número CAS:
Peso molecular:
41.05
Beilstein:
741857
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-835-2
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.41 (vs air)
pressão de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
524 °C
973 °F
Lim. expl.
16 %
técnica(s)
DNA amplification: suitable
índice de refração
n20/D 1.344 (lit.)
p.e.
81-82 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 2 °C
densidade
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
chave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Additional to our high quality acetonitrile dried with low water content up to 10 ppm our DNA-/RNA synthesis reagents with its high quality, lowest water and acid content are best requirements for a reliable and reproducible DNA-/RNA synthesis with high yields. A wide variety of packaging types supporting specific synthesis instrumentations, for quantities from bottle to bulk, and the will to customized solutions completes our innovative offering.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3