Documentos
1.09981
Supelco
Sulfuric acid solution
c(H₂SO₄) = 0.5 mol/l (1 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®®
Sinônimo(s):
Sulfuric acid solution
About This Item
Fórmula linear:
H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
98.08
Beilstein:
2037554
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Ácido sulfúrico, for 1000 ml, c(H₂SO₄) = 0.5 mol/l (1 N) Titrisol®
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: Acid-base reactions
concentração
0.5 M
técnica(s)
titration: suitable
pb
135 °C
densidade
1.29 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
chave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Informações legais
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Ácido sulfúrico 0.1 M H2SO4 in water (0.2N), eluent concentrate for IC
Supelco
68279
Ácido sulfúrico
Ácido sulfúrico Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
SX1244
Ácido sulfúrico
Ácido sulfúrico for analysis EMSURE®
Supelco
1.00716
Ácido sulfúrico