Documentos Principais
8.18831
Sigma-Aldrich
Di-isobutil-cetona
for synthesis
Sinônimo(s):
Di-isobutil-cetona
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2COCH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
142.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
203-620-1
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
1.6 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
345 °C
potência
5750 mg/kg LD50, oral (Rat)
16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.8-6.2 % (v/v)
p.e.
163-173 °C/1013 hPa
pf
-41 °C
temperatura de transição
flash point 47 °C
solubilidade
0.5 g/L
densidade
0.81 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
chave InChI
PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Análise rápida, seletiva e sensível de peptídeos de baixa abundância no plasma humano por extração por eletromembrana.: Esta pesquisa demonstra a aplicação de diisobutil cetona em técnicas de extração por eletromembrana, aumentando significativamente a seletividade e a sensibilidade da análise peptídica. Esse método tem potencial para avançar estudos proteômicos e diagnósticos clínicos (Balchen M et al., 2012).
  • Determinação direta de bromo em plásticos por vaporização eletrotérmica/espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado usando um vaporizador de forno de barco de tungstênio e um sistema de cubeta de amostra intercambiável.: Destaca o papel da diisobutil cetona na preparação de amostras plásticas para análise de bromo, abordando desafios significativos nos processos de monitoramento e reciclagem ambiental (Okamoto Y et al., 2010).
  • Sistema de extração por película umectante por injeção de fluxo para a determinação espectrométrica de absorção atômica por chama do cádmio em águas ambientais.: Discute um novo método que envolve diisobutil cetona para a extração de cádmio das águas ambientais, contribuindo para a melhoria das capacidades de detecção no monitoramento da poluição e na segurança da água (Adam IS et al., 2009).
  • [Cromatografia gasosa por termodessorção para determinação de diisobutil cetona no ar de locais de trabalho].: Este estudo utiliza diisobutil cetona em um método de cromatografia gasosa de termodessorção para medir a qualidade do ar no local de trabalho, essencial para as regulamentações de saúde e segurança no trabalho em ambientes industriais (Chen W et al., 2008).
  • Síntese das oximas O-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzil)hidroxilamina de compostos carbonílicos selecionados e sua determinação por cromatografia líquida com detecção ultravioleta.: A pesquisa sobre a diisobutil cetona envolve seu uso na sintetização de derivados químicos para melhor detecção de UV na cromatografia líquida, aumentando a precisão analítica em análises químicas e farmacêuticas (Wiesenthal K et al., 2000).
Nota de análise
Soma de 2,6-dimetil-4-heptanona e 2,4-dimetil-6-heptanona (GC, área%): ≥ 96,0% (a/a)
Densidade (d 20 °C/ 4 °C): 0,807-0,811
Identidade (IV): passa no teste
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup