Documentos
8.07494
Sigma-Aldrich
Pyrrolidine
for synthesis
Sinônimo(s):
Pyrrolidine, Tetramethyleneimine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H9N
Número CAS:
Peso molecular:
71.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
204-648-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
65 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
345 °C
potência
433 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.6-10.6 % (v/v)
pH
12.9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
86-88 °C/1013 hPa
pf
-63 °C
temperatura de transição
flash point 3 °C
densidade
0.86 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H9N.ClH/c1-2-4-5-3-1;/h5H,1-4H2;1H
chave InChI
FCLZCOCSZQNREK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.859 - 0.861
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
37.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
3 °C - closed cup