8.18757
2,3-Dimercapto-1-propanol
for synthesis
Sinônimo(s):
2,3-Dimercapto-1-propanol, Dithioglycerine, Dimercaprol, BAL
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
7.4 hPa ( 100 °C)
Nível de qualidade
pH
5.0-6.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
p.e.
63-68 °C/0.27 hPa
temperatura de transição
flash point >112 °C
densidade
1.24 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
SC(CS)CO
InChI
1S/C3H8OS2/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
chave InChI
WQABCVAJNWAXTE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Antibacterial and antifouling properties of lipophilic bismuth compounds: This study discusses the synyhesis of bismuth-2, 3-dimercapto-1-propanol (BAL) in an antibacterial context, highlighting its potential uses in inhibiting biofouling (Badireddy & Chellam, 2014).
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.242 - 1.246
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112 °C - closed cup