G4796
Genipin
≥98% (HPLC), powder, insulin stimulator
Sinônimo(s):
Methyl (1S,2R,6S)-2-hydroxy-9-(hydroxymethyl)-3-oxabicyclo[4.3.0]nona-4,8-diene-5-carboxylate
About This Item
Produtos recomendados
product name
Genipin, ≥98% (HPLC), powder
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
DMSO: ≥25 mg/mL
H2O: insoluble
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C1=CO[C@@H](O)C2C1CC=C2CO
InChI
1S/C11H14O5/c1-15-10(13)8-5-16-11(14)9-6(4-12)2-3-7(8)9/h2,5,7,9,11-12,14H,3-4H2,1H3/t7-,9-,11-/m1/s1
chave InChI
AZKVWQKMDGGDSV-BCMRRPTOSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in chemosensitivity assay
- in the preparation of recombinant human (rh)-odontogenic ameloblast-associated protein (ODAM) -impregnated collagen gel and in vitro mineralization assay
- in genipin gel preparation
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
We offers many products related to InsR for your research needs.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research