F0600000
Fumaric acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
EP Reference Standard
pressão de vapor
1.7 mmHg ( 165 °C)
família API
fumaric acid
temperatura de autoignição
1364 °F
Lim. expl.
40 %
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
298-300 °C (subl.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
chave InChI
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
523.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
273 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente