Merck
8.17061
SAFC
TWEEN® 80 (Polissorbato)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JP, NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
TWEEN® 80, Mono-oleato de POE (20) sorbitano, Mono-oleato de polietilenoglicol sorbitano, Mono-oleato de polioxietileno sorbitano, Polissorbato 80
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
500-019-9
Agency
JP
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1.33 hPa
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
forma
viscous liquid
técnica(s)
API processing | nano-milling: suitable
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
300-500 cSt(25 °C)
pb
>100 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point >149 °C
densidade
1.07 g/cm3 at 25 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
chave InChI
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O polissorbato 80 é usado como tensoativo em diversas formulações líquidas e age, por exemplo, como emulsificante, agente solubillizante e agente umidificante.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
TWEEN&#174; 80 protein grade detergent, 10% solution, sterile-filtered, for immunoprecipitation and for the solubilization of membrane-bound proteins
Millipore
655207
TWEEN® 80
TWEEN&#174; 80 from non-animal source
Sigma-Aldrich
P6224
TWEEN® 80
TWEEN&#174; 80 for molecular biology, syrup
Sigma-Aldrich
P5188
TWEEN® 80
Polysorbate 60 tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
95754
Polysorbate 60
Artigos
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Conteúdo relacionado
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.