Documentos
8.14667
Sigma-Aldrich
(2-Bromoethyl) ethyl ether
for synthesis
Sinônimo(s):
(2-Bromoethyl) ethyl ether
About This Item
Fórmula linear:
Br-CH2CH2-O-CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
153.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
209-763-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
forma
liquid
pb
125-127 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 21 °C
densidade
1.35 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H9BrO/c1-2-6-4-3-5/h2-4H2,1H3
chave InChI
MMYKTRPLXXWLBC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.345 - 1.355
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
69.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
21 °C - closed cup