Documentos
8.07006
Sigma-Aldrich
2-Phenylethanol
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Phenylethanol, Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10O
Número CAS:
Peso molecular:
122.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
200-456-2
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.08 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
410 °C
potência
2230 mg/kg LD50, oral (Rat)
300-2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.4-11.9 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pb
219 °C/1013 hPa
pf
-27 °C
temperatura de transição
flash point 101.5 °C
densidade
1.02 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
chave InChI
WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • The bacteriostatic activity of 2-phenylethanol derivatives correlates with membrane binding affinity: This study examines how the bacteriostatic properties of 2-phenylethanol derivatives are influenced by their affinity for binding to membranes, providing insights into their antimicrobial effectiveness (IS Kleinwächter et al., 2021).
  • Anti-depressive-like effect of 2-phenylethanol inhalation in mice: This study explores the neuropsychological effects of inhaling 2-phenylethanol, suggesting potential therapeutic applications for depression (H Ueno et al., 2019).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.019 - 1.020
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Tolueno anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
244511
Tolueno
D-(+)-Glicose ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
G8270
D-(+)-Glicose