Documentos Principais
D38308
Sigma-Aldrich
2,4′-Dibromoacetophenone
>98%
Sinônimo(s):
4′-Bromophenacyl bromide
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4COCH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
277.94
Beilstein:
607604
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
>98%
Formulário
crystals
pf
108-110 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrCC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
chave InChI
FKJSFKCZZIXQIP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Aplicação
Undergoes condensation reactions with aldehydes in the presence of SnCl2[1] or SmI3[2] to afford α,β-unsaturated ketones. Also useful in the esterification of carboxylic acids.[3]
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron, 49, 9735-9735 (1993)
Tetrahedron Letters, 34, 4547-4547 (1993)
Synthetic Communications, 23, 271-271 (1993)
Wen-Hsin Liu et al.
Toxicology letters, 185(2), 102-109 (2009-01-03)
In view of the controversial role of catalytic activity on the cytotoxicity of phospholipase A(2) (PLA(2)), the present study is conducted to explore whether PLA(2) induces apoptotic process of human leukemia U937 cells through catalytic activity-independent pathway. Modification of His-48
P S F Barbosa et al.
Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology, 46(4), 376-386 (2005-08-24)
Bothrops jararacussu myotoxin I (BthTx-I; Lys 49) and II (BthTX-II; Asp 49) were purified by ion-exchange chromatography and reverse phase HPLC. In this work we used the isolated perfused rat kidney method to evaluate the renal effects of B. jararacussu