183695
2′-Bromoacetophenone
99%
Sinônimo(s):
1-Acetyl-2-bromobenzene
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.568 (lit.)
densidade
1.476 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
chave InChI
PIMNFNXBTGPCIL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter