Documentos Principais
8.03603
Sigma-Aldrich
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene
for synthesis
Sinônimo(s):
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene, Pyrrolidino[1,2:a]1,4,5,6-tetrahydropyrimidine, DBN
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H12N2
Número CAS:
Peso molecular:
124.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
221-087-3
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
p.e.
110 °C/20 hPa
temperatura de transição
flash point 94 °C
densidade
1.04 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H12N2/c1-3-7-8-4-2-6-9(7)5-1/h1-6H2
chave InChI
SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.038 - 1.041
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup