345571
1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene
98%
Sinônimo(s):
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine, Hhpp, TBD
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
crystals
pf
125-130 °C (lit.)
solubilidade
acetonitrile: soluble
ethanol: soluble
organic solvents: soluble
water: soluble
cadeia de caracteres SMILES
C1CNC2=NCCCN2C1
InChI
1S/C7H13N3/c1-3-8-7-9-4-2-6-10(7)5-1/h1-6H2,(H,8,9)
chave InChI
FVKFHMNJTHKMRX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges