Documentos
8.00605
Sigma-Aldrich
Propionic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Propionic acid, Methyl acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
74.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
201-176-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
5 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
485 °C (DIN 51794)
potência
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
2.1-12 % (v/v)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
140.7-141.4 °C/1013 hPa
pf
-20 °C
temperatura de transição
flash point 50.5 °C
densidade
0.993 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
chave InChI
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.993 - 0.994
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Protocolos
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.