18104
Calcium propionate
99.0-100.5% (in dried substance), meets analytical specification of E 282
Sinônimo(s):
Propionic acid calcium salt
Ensaio
99.0-100.5% (in dried substance)
Formulário
solid
qualidade
meets analytical specification of E 282
Impurezas
≤0.3% water insolubles
≤10 mg/kg heavy metal (as Pb)
perda
≤4% loss on drying, 105 °C, 4 h
pH
6.0-9.0 (20 °C, 10%)
7.5-9.0 (20 °C, 10%)
traços de ânion
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
traços de cátion
As: ≤3 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)O[Ca]OC(=O)CC
InChI
1S/2C3H6O2.Ca/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2
chave InChI
BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?