Documentos Principais
65346-M
Sigma-Aldrich
Formalin
Harleco®, suitable for histology, 10%
Sinônimo(s):
Fixative
About This Item
Código UNSPSC:
12352501
forma
liquid
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Harleco®
concentração
10%
pH
7
pf
-0.1 °C
densidade
0.98 g/cm3
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
10-30°C
Descrição geral
HARLECO® Formalin
65346-85 4L Poly Bottle
HARLECO® Neutral Buffered 10%, Recommended for routine use. 10% NBF
Aplicação
HARLECO® Neutral Buffered 10%, Recommended for routine use. 10% NBF
Part of the QSM Histology line. Recommended for routine use.
Informações legais
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Formaldeído ACS reagent, 37 wt. % in H2O, contains 10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
Sigma-Aldrich
252549
Formaldeído
Formaldeído contains 10-15% methanol as stabilizer, 37 wt. % in H2O
SAFC
F1635
Formaldeído
Formaldeído for molecular biology, BioReagent, ≥36.0% in H2O (T)
Sigma-Aldrich
47608
Formaldeído