565840
SHIP2 Inhibitor, AS1938909
The SHIP2 Inhibitor, AS1938909 controls the biological activity of SHIP2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
SHIP2 Inhibitor, AS1938909, 3-(2,4-Dichlorobenzyl)oxy]-N-(2,6-difluorobenzyl)thiophene-2-carboxamide, SH2 domain-containing inositol 5ʹ-phosphatase 2 (SHIP2) Inhibitor, AS1938909
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Outras notas
Suwa, A., et al. 2009. Br. J. Pharmacol.158, 879.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3