557502
Ro-20-1724
≥98% (TLC), solid, cAMP phosphodiesterase inhibitor, Calbiochem
Sinônimo(s):
Ro-20-1724, 4-(3-Butoxy-4-methoxybenzyl)-2-imidazolidinone
About This Item
Produtos recomendados
product name
Ro-20-1724, A cell-permeable, selective inhibitor of cAMP-specific phosphodiesterase (PDE IV; IC₅₀ = 2 µM).
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: 20%
ethanol: 4%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C15H22N2O3/c1-3-4-7-20-14-9-11(5-6-13(14)19-2)8-12-10-16-15(18)17-12/h5-6,9,12H,3-4,7-8,10H2,1-2H3,(H2,16,17,18)
chave InChI
PDMUULPVBYQBBK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PDE IV
Advertência
Outras notas
Rubin, L.L., et al. 1991. J. Cell Biol.115, 1725.
Lad, P.M., et al. 1985. Biochim. Biophys. Acta 846, 286.
Bergstrand, H., et al. 1977. Mol. Pharmacol.13, 38.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3