C3912
8-(4-Chlorophenylthio)adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt
≥97.0% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
pCPT-cAMP
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white
solubilidade
H2O: 25 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)c(Sc5ccc(Cl)cc5)nc12
InChI
1S/C16H15ClN5O6PS.Na/c17-7-1-3-8(4-2-7)30-16-21-10-13(18)19-6-20-14(10)22(16)15-11(23)12-9(27-15)5-26-29(24,25)28-12;/h1-4,6,9,11-12,15,23H,5H2,(H,24,25)(H2,18,19,20);/q;+1/p-1/t9-,11-,12-,15-;/m1./s1
chave InChI
YIJFVHMIFGLKQL-DNBRLMRSSA-M
Informações sobre genes
human ... PRKAR1A(5573) , PRKAR1AP(5574) , PRKAR1B(5575) , PRKAR2A(5576) , PRKAR2B(5577)
Categorias relacionadas
Aplicação
- to upregulate cellular cholesterol pump (adenosine triphosphate- (ATP-) binding cassette (ABC) transporter-1, ABCA-1)
- in glucose production assay
- to stimulate cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) channel in airway epithelia
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.