540220
Purmorphamine
≥98% (HPLC), solid, Hedgehog signaling activator, Calbiochem
Sinônimo(s):
Purmorphamine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Purmorphamine, A cell-permeable activator of Hedgehog signaling that induces osteoblast differentiation of multipotent mesenchymal progenitor cells C3H10T1/2 (EC₅₀ = 1 µM).
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 200 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N7(CCOCC7)c1ccc(cc1)Nc2nc(nc5[n](cnc52)C6CCCCC6)Oc3c4c(ccc3)cccc4
InChI
1S/C31H32N6O2/c1-2-9-25(10-3-1)37-21-32-28-29(33-23-13-15-24(16-14-23)36-17-19-38-20-18-36)34-31(35-30(28)37)39-27-12-6-8-22-7-4-5-11-26(22)27/h4-8,11-16,21,25H,1-3,9-10,17-20H2,(H,33,34,35)
chave InChI
FYBHCRQFSFYWPY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Activation of the Hedgehog signaling pathway
Advertência
Reconstituição
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3