5.33168
DLK Inhibitor, GNE-3511
Sinônimo(s):
DLK Inhibitor, GNE-3511, MAP3K12 Inhibitor, GNE-3511, Dual Leucine Zipper Kinase, GNE-3511, GNE3511, GNE 3511, 2-((6-(3,3-Difluoropyrrolidin-1-yl)-4-(1-(oxetan-3-yl)piperidin-4-yl)pyridin-2-yl)amino)isonicotinonitrile
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Ações bioquímicas/fisiológicas
DLK
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3