5.31660
GCase Activator, NCGC00188758
Sinônimo(s):
GCase Activator, NCGC00188758, N-(4-Ethynylphenyl)-5,7-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide, Glucocerebrosidase Activator, Glucocerebrosidase Chemical Chaperone, NCGC758
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light orange
solubilidade
DMSO: 2.5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Glucocerebrosidase (Gcase)
Embalagem
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3