LPLL001
Laminin/Poly-L-Lysine Coating Solution
0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture, Ready-to-use mixture
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
esterilidade
0.2 μm filtered
linha de produto
BioReagent
Formulário
liquid
concentração
1 ×
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- Attachment and spreading of a variety of cell types
- Enhancement of neuronal cell attachment to plastic and glass
- Support of neurite outgrowth
- Suitable for use with serum-free or reduced -serum cultures
Ações bioquímicas/fisiológicas
Poly-L-lysine hydrobromide is a nonspecific attachment factor for cells, useful in promoting cell adhesion to solid substrates by enhancing electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface. After absorption to the culture surface, Poly-L-lysine increases the number of positively charged cell binding sites.
Componentes
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)