It is recommended to aliquot and store frozen at -20°C following reconstitution. Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
C2992
CFTR Inhibitor-172
≥98% (HPLC), powder, CFTR inhibitor
Sinônimo(s):
5-[(4-Carboxyphenyl)methylene]-2-thioxo-3-[(3-trifluoromethyl)phenyl-4-thiazolidinone
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
CFTR(inh)-172, ≥98% (HPLC), powder
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
yellow
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)\C=C2\SC(=S)N(C2=O)c3cccc(c3)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H10F3NO3S2/c19-18(20,21)12-2-1-3-13(9-12)22-15(23)14(27-17(22)26)8-10-4-6-11(7-5-10)16(24)25/h1-9H,(H,24,25)/b14-8+
chave InChI
JIMHYXZZCWVCMI-RIYZIHGNSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
Bonjour, J'aurai voulu connaitre la stabilité de l'inhibiteur après plusieurs mois après qu'elle soit stocké sous forme de solvant. Merci
1 answer-