Documentos
506345
Sigma-Aldrich
Palmitic Acid
Sinônimo(s):
Palmitic Acid, Hexadecanoic Acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H32O2
Número CAS:
Peso molecular:
256.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥99% (GC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Impurezas
≤0.05% sulfated ash
cor
white
solubilidade
hot ethanol: soluble
traços de cátion
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
chave InChI
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
113 °C