Documentos Principais
W283215
Sigma-Aldrich
Palmitic acid
greener alternative
natural, 98%, FG
Sinônimo(s):
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
Selecione um tamanho
W283215-SAMPLE-K
R$ 387,00
1 KG
R$ 514,00
10 KG
R$ 2.516,00
R$ 387,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W283215-SAMPLE-K
R$ 387,00
1 KG
R$ 514,00
10 KG
R$ 2.516,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)14COOH
Número CAS:
Peso molecular:
256.42
Número FEMA:
2832
Beilstein:
607489
Número CE:
Conselho da Europa nº:
14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
8.014
NACRES:
NA.21
R$ 387,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.210
FDA 21 CFR 172.860
FDA 21 CFR 173.340
pressão de vapor
10 mmHg ( 210 °C)
Ensaio
98%
Formulário
crystals or chunks
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
p.e.
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
pf
61-62.5 °C (lit.)
solubilidade
water: 0.00005 g/L at 20 °C
densidade
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤10 ppm
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
faint; fatty
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
chave InChI
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palmitic acid is the main constituent of human milk fatty acids.[1] It is also found in sea weeds[2] and air-dried fruit of Cornus officinalis.[3]
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
113 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Stearic acid ≥95%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W303518
Stearic acid
Oleic acid natural, FCC
Sigma-Aldrich
W281506
Oleic acid
Palmitic acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1120
Palmitic acid
Lauric acid natural, ≥98%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W261416
Lauric acid
Distribution of an enzyme system producing seaweed flavor: conversion of fatty acids to long-chain aldehydes in seaweeds.
Kajiwara T, et al.
Journal of Applied Phycology, 5(2), 225-230 (1993)
Evidence that palmitic acid is absorbed assn-2 monoacylglycerol from human milk by breast-fed infants.
Innis SM, et al.
Lipids, 29(8), 541-545 (1994)
Volatile flavor components of corni fructus (Cornus officinalis Sieb. Et Zucc.).
Miyazawa M & Kameoka H.
Agricultural and Biological Chemistry, 53(12), 3337-3340 (1989)
B Vessby et al.
Diabetologia, 37(10), 1044-1050 (1994-10-01)
Recent data indicate that peripheral insulin sensitivity may be influenced by dietary fat quality and skeletal muscle phospholipid fatty acid composition. During a health survey of 70-year-old men insulin sensitivity was measured by the euglycaemic hyperinsulinaemic clamp technique and the
Jonas Sieber et al.
The American journal of pathology, 183(3), 735-744 (2013-07-23)
Type 2 diabetes mellitus is characterized by dyslipidemia with elevated free fatty acids (FFAs). Loss of podocytes is a hallmark of diabetic nephropathy, and podocytes are highly susceptible to saturated FFAs but not to protective, monounsaturated FFAs. We report that
Questions
  1. What is the solubility of Palmitic Acid of the product W283215
    1 answer
    1. The product exhibits extremely low solubility in water, approximately 50 ug/L. Its solubility is as follows:
      DMF: 20 mg/ml
      DMSO: 20 mg/ml
      Ethanol: 30 mg/ml
      Ethanol:PBS (pH 7.2) (1:2): 0.25 mg/ml