Documentos Principais
8.00508
Sigma-Aldrich
Palmitic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Palmitic acid, Hexadecanoic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)14COOH
Número CAS:
Peso molecular:
256.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
200-312-9
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
solid
potência
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
271.4 °C/133 hPa
pf
61-63 °C
temperatura de transição
flash point 206 °C
densidade
0.852 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
415 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
chave InChI
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
<ul>
<li><strong>Palmitic Acid in Biochemical Imaging:</strong> Research highlighted the use of palmitic acid derivatives in two-photon fluorescence imaging to investigate cellular mechanisms in abdominal aortic aneurysm, demonstrating its utility in advanced medical diagnostics and research (Liang et al., 2024).</li>
</ul>
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Melting range
- lower value:
≥ 62 °C
- upper value: ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
113 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Palmitic acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1120
Palmitic acid
Palmitic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P0090000
Palmitic acid
Lauric acid for synthesis
Sigma-Aldrich
8.05333
Lauric acid
Myristic acid &#8805;98.0% (GC)
Sigma-Aldrich
70082
Myristic acid
Linoleic acid for synthesis
Sigma-Aldrich
8.43483
Linoleic acid