5.05991
Flumazenil
Sinônimo(s):
Flumazenil, GABA A Receptor Antagonist, Flumazenil, Ro 15-1788, GABAA Receptor Antagonist, Flumazenil, Ro 15-1788
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 25 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H14FN3O3/c1-3-22-15(21)13-12-7-18(2)14(20)10-6-9(16)4-5-11(10)19(12)8-17-13/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3
chave InChI
OFBIFZUFASYYRE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
GABAA
Embalagem
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Li, J., et al. 2006. Neuropharmacol.51, 168.
Weiss, M., et al. 2002. Neurochem. Res.27, 1605.
Atack, J., et al. 1999. Neuropsychopharmacol.20, 255.
Votey, S.R., et al. 1991. Ann. Emerg. Med.20, 181.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2