440205-M
LY 83583
A cell-permeable, competitive inhibitor of soluble guanylate cyclase (IC₅₀ = 2 µM).
Sinônimo(s):
LY 83583, 6-Anilino-5,8-quinolinequinone
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
red-purple
solubilidade
ethanol: 3 mg/mL
acetone: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(c3ccccc3)C1=CC(=O)c2ncccc2C1=O
InChI
1S/C15H10N2O2/c18-13-9-12(17-10-5-2-1-3-6-10)15(19)11-7-4-8-16-14(11)13/h1-9,17H
chave InChI
GXIJYWUWLNHKNW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
soluble guanylate cyclase
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Kawada, T., et al. 1994. Gen. Pharmacol. 25, 1361.
Beasley, D., et al. 1991. J. Clin. Invest. 87, 602.
Pandol, S.J., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 12846.
Light, D.B., et al. 1989. Science 243, 383.
Mulsch, A. 1988. J. Pharmacol. Exp. Ther.247, 283.
Fleisch, J.H., et al. 1984. J. Pharmacol. Exp. Ther. 229, 681.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3