P215
PD 98,059
solid
Sinônimo(s):
2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, PD98059
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(c1N)C2=CC(=O)c3ccccc3O2
InChI
1S/C16H13NO3/c1-19-14-8-4-6-11(16(14)17)15-9-12(18)10-5-2-3-7-13(10)20-15/h2-9H,17H2,1H3
chave InChI
QFWCYNPOPKQOKV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... MAP2K1(5604) , MAP2K2(5605) , MAP2K3(5606) , MAP2K4(6416) , MAP2K5(5607) , MAP2K6(5608) , MAP2K7(5609) , MAP3K1(4214) , RAF1(5894)
Aplicação
- in growth medium as a mitogen-activated protein (MAP) kinase inhibitor, in order to study the secondary messengers involved in the effect of D1-like receptors[1]
- in calcium-free RPMI (Roswell park memorial institute)-1640 medium to study its effect on inflammation, proliferation and differentiation in human epidermal keratinocyte cell line in conjunction of cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) knockdown[2]
- in culture medium for cell migration assay[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?