S153
SQ 22,536
≥97% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
9-(Tetrahydro-2-furanyl)-9H-purin-6-amine, 9-THF-Ade
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncnc2n(cnc12)C3CCCO3
InChI
1S/C9H11N5O/c10-8-7-9(12-4-11-8)14(5-13-7)6-2-1-3-15-6/h4-6H,1-3H2,(H2,10,11,12)
chave InChI
UKHMZCMKHPHFOT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADCY1(107) , ADCY2(108) , ADCY3(109) , ADCY4(196883) , ADCY5(111) , ADCY6(112) , ADCY7(113) , ADCY8(114) , ADCY9(115)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.