B1381
8-Bromoguanosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
8-Br-cGMP, 8-Bromo-cyclic GMP
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].NC1=Nc2c(nc(Br)n2[C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H11BrN5O7P.Na/c11-9-13-3-6(14-10(12)15-7(3)18)16(9)8-4(17)5-2(22-8)1-21-24(19,20)23-5;/h2,4-5,8,17H,1H2,(H,19,20)(H3,12,14,15,18);/q;+1/p-1/t2-,4-,5-,8-;/m1./s1
chave InChI
ZJRFCXHKYQVNFK-YEOHUATISA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- as a cyclic guanosine 3′:5′-monophosphate (cGMP) agonist in the collapse assay in retinal ganglion axons(10)
- as a component of reaction buffer in in vitro kinase activity assay of recombinant protein kinase (PKG)(11)
- as a cyclic nucleotide analog for the induction of cyclic nucleotide-gated channel (CNGA and CNGC) expression in human embryonic kidney cells(12)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.