Documentos Principais
437628
Sigma-Aldrich
Lipopolysaccharide
from Salmonella minnesota, , lyophilized, TLR4 signaling stimulator, Calbiochem
About This Item
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Lipopolysaccharide, Ultra Pure, Salmonella minnesota R595 (Re), Phenol-petroleum ether extracted lipopolysaccharide (LPS) containing ≤0.3% proteins.
Nível de qualidade
descrição
RTECS - UX2990000
Formulário
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
0.5% triethylamine: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Phenol-petroleum ether extracted lipopolysaccharide (LPS) containing ≤0.3% proteins. LPS 595 (Re) has been shown to stimulate Toll-like receptor-4 (TLR4), but not TLR2, signaling in human cell lines.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Stimulate Toll-like receptor-4 (TLR4) signaling in human cell lines
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Nota de preparo
Warming to 37°C with intermittent vortexing or sonication may be required to achieve complete solubilization in H₂O.
Reconstituição
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 6 months.
Outras notas
Hirschfeld, M., et al. 2000. J. Immunol.165, 618.
Tapping, R.I., et al. 2000. J. Immunol.165, 5780.
Galanos, C., et al. 1969. Eur. J. Biochem.9, 245.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3