L6261
Lipopolysaccharides from Salmonella enterica serotype minnesota
purified by phenol extraction
Sinônimo(s):
LPS
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Salmonella enterica (serotype minnesota)
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
purificado por
phenol extraction
Impurezas
<3% Protein (Lowry)
solubilidade
water: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- as a toll-like receptors (TLR ) agonist to induce tumor necrosis factor (TNF) α production in cereblon[2] and Rabex-5[3] deficient mice in vivo,
- to study its effect on prostaglandin-E Synthase (PTGES) protein expression in monocyte-derived macrophages[4]
- as a positive control for the maturation of monocyte-derived dendritic cells (MoDCs) to assess secretion of interleukin-10 and interferon (IFN)-γ [5]
- as a supplement in Roswell park memorial institute (RPMI)media for culturing splenic B cells [6]
- as a toll-like receptor 4 ligand to study its effect on the expression of the proallergic cytokines thymic stromal lymphopoietin (TSLP) and interleukin 33 (IL33) in H292 cells (pulmonary mucoepidermoid carcinoma cells)[7]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.