Documentos Principais
364210
Sigma-Aldrich
GM 6001, Negative Control
A useful negative control for the MMP inhibitor GM 6001.
Sinônimo(s):
GM 6001, Negative Control, N- t-Butoxycarbonyl-L-leucyl-L-tryptophan Methylamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H34N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
430.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A useful negative control for the MMP inhibitor GM 6001 (Cat. No. 364205).
A useful negative control for the MMP inhibitor GM 6001 (Cat. No. 364205).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
A useful negative control for the MMP inhibitor GM 6001
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following recosntitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.