344930
Furin Inhibitor I
≥90% (HPLC), solid, furin inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Furin Inhibitor I, Decanoyl-RVKR-CMK
About This Item
Produtos recomendados
product name
Furin Inhibitor I, Furin Inhibitor I, is a peptidyl chloromethylketone that binds to the catalytic site of furin and blocks its activity.
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
off-white
solubilidade
methanol: 1 mg/mL
DMSO: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
viral glycoproteins
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Wang, X., and Pei, D. 2001. J. Biol. Chem.276, 35953.
Capell, A., et al. 2000. J. Biol. Chem. 275, 30849.
Denault, J.B., et al. 1995. FEBS Lett. 362, 276.
Denault, J.B., et al. 1995. J. Cardiovasc. Pharmacol.26, S47.
Garten, W., et al. 1994. Biochimie 76, 217.
Hallenberger, S., et al. 1992. Nature 360, 358.
Stieneke-Gröber, A., et al. 1992. EMBO J. 11, 2407.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3